3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₁₄O₃ Point de fusion: 66…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048083 Numéro CAS: 21436-44-2 |