4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₁₄O₃ Poids moléculaire: 254,29 g/mol Point de fusion: 86…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048100 Numéro CAS: 13222-85-0 |