Imprimer
3,4-Dichlorobenzoic anhydride 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32900.06EA 260 EUR
H32900.06 H32900.03
3,4-Dichlorobenzoic anhydride 95%
3,4-Dichlorobenzoic anhydride
Formule: C₁₄H₆Cl₄O₃
Poids moléculaire: 364,01 g/mol
Point de fusion: 153…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757545
Numéro CAS: 86866-14-0