Imprimer
Bleu trypan pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.11732.9999 1.11732.0000
Bleu trypan pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Bleu trypan
C.I. 23850
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Poids moléculaire: 960,82 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (spectrophotometrically) ≥ 80 %
Identity sodium passes test
Identity UV/VIS-Spectrum passes test
Absorption maximum λ max (water) 590 - 600 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water) 650 - 820
TLC-Test passes test
Loss on drying (110 °C) ≤ 15 %
Suitability for microscopy passes test