Imprimer
Bleu trypan
Marques : KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KOEHCN76.2EA 151 EUR
KOEHCN76.2 ROTHCN76.1
Bleu trypan
Bleu trypan
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Poids moléculaire: 960,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7