Imprimer
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
L06180.06 L06180.14
L06180.06EA 92.2 EUR
L06180.06 L06180.14
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
4-Methoxybenzoic anhydride
Formule: C₁₆H₁₄O₅
Poids moléculaire: 286,29 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00017175
Numéro CAS: 794-94-5
EINECS: 212-345-6