Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₈BrF₆N₃P₂ Poids moléculaire: 388,07 Point de fusion: >300 °C |
Numéro MDL:
MFCD00191864 Numéro CAS: 50296-37-2 ADR: 8,II |