Imprimer
Disulfoton sulphoxide, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
31562-100MGEA 168 EUR
31562-100MG
Disulfoton sulphoxide, Supelco®
Disulfoton sulphoxide
Formule: C₈H₁₉O₃PS₃
Numéro CAS: 2497-07-6
EINECS: 219-679-1