6-Aminonicotinamide, poudre cristalline jaune pâle
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Soluble in warm methanol (0,2/20).
Formule:
C₆H₇N₃O Poids moléculaire: 137,14 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00006327 Numéro CAS: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |
Melting Point | 240 - 250 °C |