Imprimer
2,3,3-Trimethylindolenine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
23843892-25G
MOLE23843892-25GEA 0 EUR
MOLE23843892-25G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Formule: C₁₁H₁₃N
Poids moléculaire: 159,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005724
Numéro CAS: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6