Imprimer
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55322.03EA 42.2 EUR
H55322.03 H55322.14 H55322.06
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Formule: C₁₁H₈N₂O
Poids moléculaire: 184,20
Point de fusion: 52…55 °C
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006288
Numéro CAS: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to pale brown
Form Solid
Assay (unspecified) 98.5%