Imprimer
Dioctyldichlorosilane ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
42599.09EA 110 EUR
42599.09 42599.18
Dioctyldichlorosilane ≥97%
Dioctyldichlorosilane
Formule: C₁₆H₃₄Cl₂Si
Poids moléculaire: 325,44 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (0,2 mmHg)
Densité: 0,940
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074472
Numéro CAS: 18416-07-4
UN: 2987
ADR: 8,II