Imprimer
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15959.06EA 57.2 EUR
A15959.06 A15959.14 A15959.22
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
Poids moléculaire: 230,69 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016342
Numéro CAS: 1889-71-0