D-(+)-Cellobiose octaacetate
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₈H₃₈O₁₉ Poids moléculaire: 678,59 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009600 Numéro CAS: 5346-90-7 EINECS: 226-304-5 |