Imprimer
(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L01532.06EA 84.3 EUR
L01532.06
(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide 96%
(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₂H₂₄BrP
Poids moléculaire: 399,32 g/mol
Point de fusion: 227…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050236
Numéro CAS: 3968-92-1
EINECS: 223-587-7