Imprimer
3-Acetylbenzophenone
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0001.01EA 3040 EUR
PROOMM0001.01
3-Acetylbenzophenone
3-Acetylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
Poids moléculaire: 224,2546 g/mol
Numéro MDL: MFCD01662280
Numéro CAS: 66067-44-5