Erucic acid, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₂₂H₄₂O₂ Poids moléculaire: 338,58 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00063188 Numéro CAS: 112-86-7 EINECS: 204-011-3 |