4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₂F₄N₂ Poids moléculaire: 166,08 g/mol Point de fusion: 84…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010855 Numéro CAS: 1682-20-8 |