Imprimer
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L20009.MEEA 366 EUR
L20009.ME L20009.MC
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₅N₂
Poids moléculaire: 198,10 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840200
Numéro CAS: 675602-89-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III