Imprimer
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
219458-25EA 70.6 EUR
219458-25
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
D-(+)-Cellobiose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342,30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136034
Numéro CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5