Imprimer
Ethyl chlorofluoroacetate ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14196.06EA 52.6 EUR
A14196.06 A14196.14
Ethyl chlorofluoroacetate ≥98%
Ethyl chlorofluoroacetate
Formule: C₄H₆ClFO₂
Poids moléculaire: 140,54
Point d'ébullition: 128…130 °C
Densité: 1,225
Point éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039333
Numéro CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2920
ADR: 8,II