Ethyl pentafluoropropionate ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₅F₅O₂ Poids moléculaire: 192,09 Point d'ébullition: 73…74 °C Densité: 1,299 Point éclair: 1 °C (33 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000431 Numéro CAS: 426-65-3 EINECS: 207-043-6 UN: 3272 ADR: 3,II |