2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₄F₇N Poids moléculaire: 199,07 g/mol Point d'ébullition: 70…71 °C Densité: 1,493 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014817 Numéro CAS: 374-99-2 EINECS: 206-780-0 ADR: 8,III |