Imprimer
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33627.03EA 173 EUR
H33627.03 H33627.06
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Poids moléculaire: 253,02 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 26…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191862
Numéro CAS: 16184-89-7