Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₂₁O₃Sb Poids moléculaire: 298,80 Point d'ébullition: 68 °C (3 mmHg) Densité: 1,31 Point éclair: 77 °C (141 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143623 Numéro CAS: 18770-47-3 EINECS: 242-561-6 UN: 3082 ADR: 9,III |