Imprimer
Bismuth(III) isopropoxide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
conditionné sous argon
43938.06EA 732 EUR
43938.06
Bismuth(III) isopropoxide
Bismuth(III) isopropoxide
Formule: C₉H₂₁BiO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799065
Numéro CAS: 15049-67-9
UN: 3181
ADR: 4.1,III