Imprimer
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROONMIAP1375EA 944 EUR
PROONMIAP1375
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Formule: C₈H₅Cl₃O₃
Poids moléculaire: 255,4825 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053498
Numéro CAS: 575-89-3
EINECS: 209-394-0