Imprimer
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC13490000EA 64.6 EUR
EHERC13490000
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₇Cl₃O₃
Poids moléculaire: 269,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002646
Numéro CAS: 93-72-1
EINECS: 202-271-2