Imprimer
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%, JRD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32495.06EA 276 EUR
H32495.06 H32495.03
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%, JRD
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Poids moléculaire: 200,18 g/mol
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258710
Numéro CAS: 1017779-68-8