Imprimer
L-(-)-Fucose 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO225880250EA 903 EUR
ACRO225880250 ACRO225880050 ACRO225880010
L-(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Poids moléculaire: 164,16 g/mol
Point de fusion: 128…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069812
Numéro CAS: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3)