Imprimer
Vincristine sulphate
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EDQMV0405000EA 225 EUR
EDQMV0405000
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Poids moléculaire: 923,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084729
Numéro CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II