Imprimer
Vincristine sulphate
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM38558653EA 0 EUR
MOLEM38558653
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Poids moléculaire: 923,04
Numéro MDL: MFCD00084729
Numéro CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II