(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₂H₂₂BrO₂P Poids moléculaire: 429,30 Point de fusion: 244…250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00274196 Numéro CAS: 17857-14-6 EINECS: 000-000-0 |