Imprimer
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20588.06EA 58.4 EUR
B20588.06 B20588.03
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
Poids moléculaire: 457,36
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055556
Numéro CAS: 50889-29-7