Imprimer
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO425260010EA 67.7 EUR
ACRO425260010
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 97%
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
Poids moléculaire: 184,6196 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216508
Numéro CAS: 2196-99-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %