4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅ClN₂ Poids moléculaire: 152,58 Point de fusion: 98…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052917 Numéro CAS: 21803-75-8 EINECS: 000-000-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |