Imprimer
4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52861.03EA 87.8 EUR
H52861.03
4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
Poids moléculaire: 200,43 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094940
Numéro CAS: 850568-80-8