Imprimer
1-Chloro-7-phenylheptane ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L08817.03EA 136 EUR
L08817.03
1-Chloro-7-phenylheptane ≥98%
1-Chloro-7-phenylheptane
Formule: C₁₃H₁₉Cl
Poids moléculaire: 210,75 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C (0,3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039392
Numéro CAS: 71434-47-4