Imprimer
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0042.12EA 3430 EUR
PROOMM0042.12
4'-Hydroxyacetophenone oxime
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00481697
Numéro CAS: 34523-34-7