2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 165,19 g/mol Point de fusion: ∼ 176 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130041 Numéro CAS: 50419-58-4 |