Imprimer
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid methyl ester, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45692-250MG
45692-250MGEA 85.8 EUR
45692-250MG
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid methyl ester, Supelco®
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₉Cl₃O₃
Numéro CAS: 4841-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6ab79a1a7f91acd7f30d6f8e9161e22cd0ccee3&prid=web&clid=SAPDAM