N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₉N₃S Point de fusion: 193…197 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00462739 Numéro CAS: 49600-34-2 |