Imprimer
2-Piperazinone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24131.03EA 81.3 EUR
B24131.03 B24131.14 B24131.06
2-Piperazinone ≥97%
2-Piperazinone
Formule: C₄H₈N₂O
Poids moléculaire: 100,12
Point de fusion: 129…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318687
Numéro CAS: 5625-67-2