Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33018.MDEA 36.3 EUR
H33018.MD H33018.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 204,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185677
Numéro CAS: 1214384-89-0