(R)-(+)-Pulegone 92% pract.
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₆O Poids moléculaire: 152,23 g/mol Point d'ébullition: 97 °C (12 mmHg) Densité: 0,931 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063000 Numéro CAS: 89-82-7 EINECS: 201-943-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90 % |