(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₁H₂₀BrO₂P Poids moléculaire: 415,28 Point de fusion: ∼ 163 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011801 Numéro CAS: 1779-58-4 EINECS: 217-222-0 |