Imprimer

(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

L12245.22EA 193 EUR
L12245.22
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₄H₂₆ClO₂P
Poids moléculaire: 412,90 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00043160
Numéro CAS: 35000-37-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR