Imprimer

(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

A17775.30EA 298 EUR
A17775.30 A17775.09 A17775.18
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₁H₂₀ClO₂P
Poids moléculaire: 370,82
Point de fusion: ∼ 162 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050199
Numéro CAS: 2181-97-7
EINECS: 000-000-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR