Imprimer
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone tech. 90%, grade technique
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L13800.06EA 110 EUR
L13800.06
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone tech. 90%, grade technique
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Poids moléculaire: 182,65 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (0,1 mmHg)
Densité: 1,150
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016350
Numéro CAS: 69614-95-5