HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Marques : G BiosciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S Poids moléculaire: 238,31 g/mol Point de fusion: 210…215 °C Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006158 Numéro CAS: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Indice Merck: 13,04672 |
![]() |